3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Squaric acid, 1,2-Dihydroxy-3,4-cyclobutenedione, Quadratic acid, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Diketocyclobutenediol
Purity: 98+%
CAS No.: 2892-51-5
Molecular Formula: C4H2O4
Formula Weight: 114.06
Flash Point: 190°(374°F)
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₂O₄ MW: 114,06 g/mol Bod tání: >300 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 190 °C (374 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001334 CAS číslo: 2892-51-5 EINECS: 220-761-4 UN: 3261 ADR: 8,II |