Tisk…
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
154020050 154020250 154021000
ACRO154020050EA 2620 CZK
ACRO154020050 ACRO154020250 ACRO154021000
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione 99%
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₄H₂O₄
Bod tání: 293 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001334
CAS číslo: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure