Tisk…
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Squaric acid, 1,2-Dihydroxy-3,4-cyclobutenedione, Quadratic acid, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Diketocyclobutenediol
M-Clarity™ quality level = MQ200
123447-100G 123447-25G 123447-5G
SIAL123447-100GEA 31660 CZK
SIAL123447-100G SIAL123447-25G SIAL123447-5G
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₄H₂O₄
MW: 114,06 g/mol
Bod tání: 293 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001334
CAS číslo: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
UN: 3261
ADR: 8,II