Tisk…
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
339792-25G 339792-5G
SIAL339792-25GEA 13290 CZK
SIAL339792-25G SIAL339792-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, Sigma-Aldrich®
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
Bod varu: 121 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00037150
CAS číslo: 2892-62-8