Tisk…
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
A18960.03 A18960.06 A18960.14
A18960.03EA 978 CZK
A18960.03 A18960.06 A18960.14
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Purity: 98% CAS No.: 2892-62-8 Molecular Formula: C12H18O4 Formula Weight: 226.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 155-158°/3mm Beilstein Reference: 1968189 MDL No.: MFCD00037150
Vzorec: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
Bod varu: 155…158 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,047
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037150
CAS číslo: 2892-62-8