Tisk…
Methyl-3,4-diaminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,4-Diamino benzoate, 3,4-Diaminobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-diaminobenzoate
705985-25G 705985-5G
SIAL705985-25GEA 9540 CZK
SIAL705985-25G SIAL705985-5G
Methyl-3,4-diaminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,4-diaminobenzoate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 108…110 °C
MDL Number: MFCD00017098
CAS číslo: 36692-49-6