Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14656.06
A14656.14
A14656.06EA
2200
CZK
A14656.06
A14656.14
Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Methyl-3,4-diaminobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 36692-49-6
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 2091675
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ Bod varu: 319 °C (1013 hPa) Bod tání: 105…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017098 CAS číslo: 36692-49-6 |