3,4,5-Trihydroxybenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20620.06
B20620.14
B20620.06EA
1010
CZK
B20620.06
B20620.14
3,4,5-Trihydroxybenzamide ≥98%
3,4,5-Trihydroxybenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 618-73-5
Molecular Formula: C7H7NO4
Formula Weight: 169.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2644549
Vzorec:
C₇H₇NO₄ Bod varu: 403 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014800 CAS číslo: 618-73-5 EINECS: 210-561-5 |