3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
406228-1G
406228-5G
SIAL406228-1GEA
2190
CZK
SIAL406228-1G
SIAL406228-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₃F₃N₂ MW: 136.08 |
MDL Number:
MFCD00115018 CAS číslo: 20154-03-4 |