Tisk…
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
406228-1G 406228-5G
SIAL406228-1GEA 2190 CZK
SIAL406228-1G SIAL406228-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₃F₃N₂
MW: 136.08
MDL Number: MFCD00115018
CAS číslo: 20154-03-4