Tisk…
3-(Methylthio)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(Methylthio)propan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W341509-100G-K W341509-1KG-K W341509-5KG-K
SIALW341509-100G-KEA 3290 CZK
SIALW341509-100G-K SIALW341509-1KG-K SIALW341509-5KG-K
3-(Methylthio)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)-1-propanol
Vzorec: C₄H₁₀OS
MW: 106.19
Bod varu: 195
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036560
CAS číslo: 505-10-2
EINECS: 208-004-6