Tisk…
3-(Methylthio)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(Methylthio)propan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
318396-25G 318396-5G
SIAL318396-25GEA 4430 CZK
SIAL318396-25G SIAL318396-5G
3-(Methylthio)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)-1-propanol
Vzorec: C₄H₁₀OS
MW: 106.19
Bod varu: 195
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036560
CAS číslo: 505-10-2
EINECS: 208-004-6