Tisk…
3-(Methylthio)-1-propanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Methylthio)propan-1-ol
A10403.06 A10403.14 A10403.22
A10403.06EA 1720 CZK
A10403.06 A10403.14 A10403.22
3-(Methylthio)-1-propanol ≥98%
3-(Methylthio)-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 505-10-2 Molecular Formula: CH3S(CH2)3OH Formula Weight: 106.19 Flash Point: 90°(195°F) Refractive Index: 1.4904 Boiling Point: 89-90°/13mm MDL No.: MFCD00036560
Vzorec: C₄H₁₀OS
MW: 106.19
Bod varu: 89…90 °C (13 mmHg)
Hustota: 1.027
Bod vzplanutí: 90 °C (195 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036560
CAS číslo: 505-10-2
EINECS: 208-004-6