2-Pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H53314.MD
H53314.03
H53314.MDEA
5360
CZK
H53314.MD
H53314.03
2-Pyridineboronic acid 95%
2-Pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 197958-29-5
Molecular Formula: C5H6BNO2
Formula Weight: 122.92
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₆BNO₂ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00151844 CAS číslo: 197958-29-5 |