Tisk…
Flavone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Phenylchromen-4-one
F2003-1G F2003-5G
SIALF2003-1GEA 1190 CZK
SIALF2003-1G SIALF2003-5G
Flavone, Sigma-Aldrich®
Flavone
Vzorec: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,24 g/mol
Bod varu: 180…185 °C (1 mmHg)
Bod tání: 96 °C
MDL Number: MFCD00006825
CAS číslo: 525-82-6
EINECS: 208-383-8