Tisk…
Flavone 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenylchromen-4-one
A13627.03 A13627.06 A13627.14
A13627.03EA 865 CZK
A13627.03 A13627.06 A13627.14
Flavone 99
Flavone
Purity: 99% CAS No.: 525-82-6 Molecular Formula: C15H10O2 Formula Weight: 222.24 Odour: Odourless Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 157598 Merck Reference: 14,4092 MDL No.: MFCD00006825
Vzorec: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222.24
Bod varu: 180…185 °C (1 mmHg)
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006825
CAS číslo: 525-82-6
EINECS: 208-383-8