Tisk…
Flavone 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Phenylchromen-4-one
119160010 119160050 119160250
ACRO119160010EA 1010 CZK
ACRO119160010 ACRO119160050 ACRO119160250
Flavone 99+%
Flavone
Vzorec: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222.24
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006825
CAS číslo: 525-82-6
EINECS: 208-383-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
HPLC ≥99.0 %