β-Naphthoflavone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
N3633-1G
N3633-5G
SIALN3633-1GEA
1580
CZK
SIALN3633-1G
SIALN3633-5G
β-Naphthoflavone, Sigma-Aldrich®
β-Naphthoflavone
Vzorec:
C₁₉H₁₂O₂ Bod varu: 461 °C (1013 hPa) Bod tání: 163…164 °C Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004986 CAS číslo: 6051-87-2 EINECS: 227-958-4 |