Tisk…
α-Naphthoflavone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
N5757-1G N5757-5G
SIALN5757-1GEA 1300 CZK
SIALN5757-1G SIALN5757-5G
α-Naphthoflavone, Sigma-Aldrich®
α-Naphthoflavone
Vzorec: C₁₉H₁₂O₂
Bod varu: 431 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156…157 °C
MDL Number: MFCD00004985
CAS číslo: 604-59-1
EINECS: 210-071-1