Tisk…
α-Naphthoflavone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
128160010 128160050
ACRO128160010EA 1020 CZK
ACRO128160010 ACRO128160050
α-Naphthoflavone 97%
α-Naphthoflavone
Vzorec: C₁₉H₁₂O₂
Bod varu: 431 °C (1013 hPa)
Bod tání: 155…158 °C
MDL Number: MFCD00004985
CAS číslo: 604-59-1
EINECS: 210-071-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 158 °C
HPLC ≥99.50 %