Galangin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, Norizalpinin, 3,5,7-Trihydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
282200-100MG
282200-25MG
SIAL282200-100MGEA
18330
CZK
SIAL282200-100MG
SIAL282200-25MG
Galangin, Sigma-Aldrich®
Galangin
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₅ |
MDL Number:
MFCD00006833 CAS číslo: 548-83-4 EINECS: 208-960-4 |