Galangin ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, Norizalpinin, 3,5,7-Trihydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
Purity: 97%
CAS No.: 548-83-4
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Melting Point: 214-216°
Beilstein Reference: 272179
Merck Reference: 14,4339
MDL No.: MFCD00006833
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₅ Bod tání: 214…216 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006833 CAS číslo: 548-83-4 EINECS: 208-960-4 Merck Index: 14,4339 |