Tisk…
Baicalein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
465119-100MG 465119-500MG
SIAL465119-100MGEA 1340 CZK
SIAL465119-100MG SIAL465119-500MG
Baicalein, Sigma-Aldrich®
Baicalein
Vzorec: C₁₅H₁₀O₅
MDL Number: MFCD00017459
CAS číslo: 491-67-8