Baicalein ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
L14185.MC
L14185.ME
L14185.MCEA
1390
CZK
L14185.MC
L14185.ME
Baicalein ≥97%
Baicalein
Purity: 97%
CAS No.: 491-67-8
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Melting Point: 268-270°
Beilstein Reference: 272683
Merck Reference: 14,942
MDL No.: MFCD00017459
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270,24 g/mol Bod tání: 268…270 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017459 CAS číslo: 491-67-8 Merck Index: 14,942 |