Tisk…
Baicalein
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
70610-100 70610-50 70610-500 70610-1
CAYM70610-100EA 1320 CZK
CAYM70610-100 CAYM70610-50 CAYM70610-500 CAYM70610-1
Baicalein
Baicalein
Vzorec: C₁₅H₁₀O₅
MDL Number: MFCD00017459
CAS číslo: 491-67-8