Tisk…
2-Pentylfuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W331708-100G-K W331708-1KG-K W331708-25G-K
SIALW331708-100G-KEA 18960 CZK
SIALW331708-100G-K SIALW331708-1KG-K SIALW331708-25G-K
2-Pentylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Pentylfuran
Vzorec: C₉H₁₄O
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,838 g/cm³ (19 °C)
MDL Number: MFCD00036497
CAS číslo: 3777-69-3
EINECS: 223-234-7