Tisk…

2-Nitrofuran, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

319740-1G 319740-5G
SIAL319740-1GEA 3390 CZK
SIAL319740-1G SIAL319740-5G
2-Nitrofuran, Sigma-Aldrich®
2-Nitrofuran
Vzorec: C₄H₃NO₃
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 609-39-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR