2-Nitrobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
228907-25G
228907-5G
SIAL228907-25GEA
5890
CZK
SIAL228907-25G
SIAL228907-5G
2-Nitrobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzenesulphonamide
Vzorec:
C₆H₆N₂O₄S MW: 202,19 g/mol Bod tání: 195…196,5 °C |
MDL Number:
MFCD00009807 CAS číslo: 5455-59-4 |