2-Nitrobenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14084.09
A14084.18
A14084.09EA
999
CZK
A14084.09
A14084.18
2-Nitrobenzamide ≥98%
2-Nitrobenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 610-15-1
Molecular Formula: C7H6N2O3
Formula Weight: 166.14
Melting Point: 174-178°
Boiling Point: 317°
MDL No.: MFCD00007976
Vzorec:
C₇H₆N₂O₃ Bod varu: 317 °C Bod tání: 174…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007976 CAS číslo: 610-15-1 EINECS: 210-208-5 |