Tisk…
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-4-nitroimidazole
159470500 159472500
ACRO159470500EA 1360 CZK
ACRO159470500 ACRO159472500
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole 99%
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
Vzorec: C₄H₅N₃O
MW: 127,10 g/mol
Bod tání: 252…254 °C
MDL Number: MFCD00005191
CAS číslo: 88054-22-2
EINECS: 211-790-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)
Sodium dihydrogenphosphate ≤2.5 %