2-Methyl-4(5)-nitroimidazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12569.18
A12569.30
A12569.18EA
1240
CZK
A12569.18
A12569.30
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole ≥99%
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 696-23-1
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 251-254°
Beilstein Reference: 4032
Vzorec:
C₄H₅N₃O Bod tání: 251…254 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005191 CAS číslo: 696-23-1 EINECS: 211-790-3 |