Tisk…
Ethyl-2-methylacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E35400-100G E35400-25G
SIALE35400-100GEA 3670 CZK
SIALE35400-100G SIALE35400-25G
Ethyl-2-methylacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-methylacetoacetate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,0238 g/cm³ (15.3 °C)
MDL Number: MFCD00009164
CAS číslo: 609-14-3
EINECS: 210-179-9