Tisk…
Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
326110250 326111000
ACRO326110250EA 1240 CZK
ACRO326110250 ACRO326111000
Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Ethyl-2-methylacetoacetate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
MDL Number: MFCD00009164
CAS číslo: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥94 %