Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
A11629.14
A11629.22
A11629.36
A11629.14EA
1110
CZK
A11629.14
A11629.22
A11629.36
Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Ethyl-2-methylacetoacetate
Purity: 95%
CAS No.: 609-14-3
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Ester-like
Melting Point: -45°
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 1071742
MDL No.: MFCD00009164
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ MW: 144,17 g/mol Bod varu: 185 °C Bod tání: –45 °C Hustota: 1,019 Bod vzplanutí: 62 °C (143 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009164 CAS číslo: 609-14-3 EINECS: 210-179-9 |