2-Methyl-1-pentene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53373.AA
H53373.AC
H53373.AE
H53373.AAEA
1680
CZK
H53373.AA
H53373.AC
H53373.AE
2-Methyl-1-pentene ≥97%
2-Methyl-1-pentene
Purity: 97%
CAS No.: 763-29-1
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -27°(-17°F)
Refractive Index: 1.392
Melting Point: -136°
Boiling Point: 62°
Beilstein Reference: 1340499
UN No.: 2288
MDL No.: MFCD00009405
Vzorec:
C₆H₁₂ Bod varu: 62 °C Bod tání: –136 °C Hustota: 0,682 Bod vzplanutí: –27 °C (–17 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009405 CAS číslo: 763-29-1 EINECS: 212-108-7 UN: 2288 ADR: 3,II |