Tisk…
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-Methoxybenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole
B20570.06 B20570.14 B20570.22
B20570.06EA 886 CZK
B20570.06 B20570.14 B20570.22
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole ≥99%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 37052-78-1 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 255-259° Beilstein Reference: 3605123
Vzorec: C₈H₈N₂OS
Bod varu: 400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 255…259 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134581
CAS číslo: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2