Tisk…
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-Methoxybenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole
275370250 275370050
ACRO275370250EA 3790 CZK
ACRO275370250 ACRO275370050
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole 99+%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Bod varu: 400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 255…262 °C
MDL Number: MFCD00134581
CAS číslo: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 260 °C
HPLC ≥99.0 %