Tisk…
2-Iodoimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Iodo-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
641081-1G 641081-5G
SIAL641081-1GEA 7740 CZK
SIAL641081-1G SIAL641081-5G
2-Iodoimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Iodoimidazole
Vzorec: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
MDL Number: MFCD00159701
CAS číslo: 3034-62-6