2-Iodoimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Iodo-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
641081-1G
641081-5G
SIAL641081-1GEA
7740
CZK
SIAL641081-1G
SIAL641081-5G
2-Iodoimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Iodoimidazole
Vzorec:
C₃H₃IN₂ MW: 193,97 g/mol |
MDL Number:
MFCD00159701 CAS číslo: 3034-62-6 |