Tisk…
2-Iodo-1-methylimidazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
H51862.MD H51862.03
H51862.MDEA 1830 CZK
H51862.MD H51862.03
2-Iodo-1-methylimidazole ≥97%
2-Iodo-1-methylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 37067-95-1 Molecular Formula: C4H5IN2 Formula Weight: 208.00 Melting Point: 79-82° MDL No.: MFCD00661606
Vzorec: C₄H₅IN₂
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661606
CAS číslo: 37067-95-1