Tisk…
2-Hydroxycarbazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Carbazol-2-ol
H27765.14 H27765.06
H27765.14EA 21860 CZK
H27765.14 H27765.06
2-Hydroxycarbazole ≥97%
2-Hydroxycarbazole
Purity: 97% CAS No.: 86-79-3 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Odour: Odourless Melting Point: 262-273° MDL No.: MFCD00004962
Vzorec: C₁₂H₉NO
MW: 183.21
Bod tání: 262…273 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004962
CAS číslo: 86-79-3
EINECS: 201-699-7