Tisk…
2-Hydroxybenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H19859-25G H19859-5G
SIALH19859-25GEA 3000 CZK
SIALH19859-25G SIALH19859-5G
2-Hydroxybenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxybenzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂O
Bod tání: 320…322 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00127894
CAS číslo: 615-16-7
EINECS: 210-412-4