Tisk…
2-Hydroxybenzimidazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120970250 120971000 120970050
ACRO120970250EA 3070 CZK
ACRO120970250 ACRO120971000 ACRO120970050
2-Hydroxybenzimidazole 97%
2-Hydroxybenzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂O
Bod tání: 314…316 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00127894
CAS číslo: 615-16-7
EINECS: 210-412-4
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥94 %