2-Hydroxybenzimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A18324.09
A18324.18
A18324.22
A18324.30
A18324.09EA
1290
CZK
A18324.09
A18324.18
A18324.22
A18324.30
2-Hydroxybenzimidazole ≥98%
2-Hydroxybenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 615-16-7
Molecular Formula: C7H6N2O
Formula Weight: 134.14
Melting Point: 314-316°
Beilstein Reference: 119866
Vzorec:
C₇H₆N₂O Bod tání: 314…316 °C Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00127894 CAS číslo: 615-16-7 EINECS: 210-412-4 |