Tisk…
2-Hexene cis- and trans-mixture ≥85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H53472.06 H53472.14
H53472.06EA 2460 CZK
H53472.06 H53472.14
2-Hexene cis- and trans-mixture ≥85%, technická kvalita
2-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 67…69 °C
Bod tání: –98,5 °C
Hustota: 0,678
Bod vzplanutí: –20 °C (–4 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009473
CAS číslo: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
UN: 3295
ADR: 3,II