Furan-2-boronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
359390010
359390100
ACRO359390010EA
1930
CZK
ACRO359390010
ACRO359390100
Furan-2-boronic acid 97%
Furan-2-boronic acid
Vzorec:
C₄H₅BO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00799544 CAS číslo: 13331-23-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |