Tisk…
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32033.06 H32033.14
H32033.06EA 3150 CZK
H32033.06 H32033.14
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 146137-76-0 Molecular Formula: C7H4FlO Formula Weight: 250.01 Melting Point: 42-46° MDL No.: MFCD03093999
Vzorec: C₇H₄FIO
MW: 250,01 g/mol
Bod tání: 42…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093999
CAS číslo: 146137-76-0