Tisk…
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26626.03 H26626.06
H26626.03EA 2900 CZK
H26626.03 H26626.06
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 146137-80-6 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Refractive Index: 1.5240
Vzorec: C₈H₇FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094325
CAS číslo: 146137-80-6