Ethyl-2-ethylacetoacetate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate
B22295.14
B22295.22
B22295.14EA
3260
CZK
B22295.14
B22295.22
Ethyl-2-ethylacetoacetate 95%
Ethyl-2-ethylacetoacetate
Purity: 95%
CAS No.: 607-97-6
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 83-85°/10mm
Beilstein Reference: 636286
MDL No.: MFCD00039898
Vzorec:
C₈H₁₄O₃ Bod varu: 83…85 °C (10 mmHg) Hustota: 1,009 Bod vzplanutí: 77 °C (170 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039898 CAS číslo: 607-97-6 EINECS: 210-151-6 |