Tisk…
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
93370-1KG 93370-250G
SIAL93370-1KGEA 1880 CZK
SIAL93370-1KG SIAL93370-250G
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004694
CAS číslo: 77-99-6
EINECS: 201-074-9