1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13084.0C
A13084.0E
A13084.36
A13084.0CEA
11770
CZK
A13084.0C
A13084.0E
A13084.36
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Purity: 98%
CAS No.: 77-99-6
Molecular Formula: C6H14O3
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 172°(341°F)
Melting Point: 59-60°
Boiling Point: 296-298°
Beilstein Reference: 1698309
MDL No.: MFCD00004694
Vzorec:
C₆H₁₄O₃ Bod varu: 296…298 °C Bod tání: 59…60 °C Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 172 °C (341 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004694 CAS číslo: 77-99-6 EINECS: 201-074-9 |