Tisk…
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
148083-3KG 148083-500G
SIAL148083-3KGEA 3510 CZK
SIAL148083-3KG SIAL148083-500G
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004694
CAS číslo: 77-99-6
EINECS: 201-074-9